Ammoniaklösung 5% analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
12389.3000 12389.4000 12389.5020 12389.6020
KRAF12389.3000EA 39 EUR
KRAF12389.3000 KRAF12389.4000 KRAF12389.5020 KRAF12389.6020
Ammoniaklösung 5% analytisches Reagens
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6