Zinkoxid, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Zink(II)oxid

04040.2600 04040.3600 04040.5600 04040.6600 04040.7500
KRAF04040.2600EA 33.8 EUR
KRAF04040.2600 KRAF04040.3600 KRAF04040.5600 KRAF04040.6600 KRAF04040.7500
Zinkoxid, reinst
Zinkoxid
Formel: ZnO
Schmelzpunkt: 1975 °C
Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR