tert-Amylmethylether ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TAME, METHOXYPENTANE™, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, 1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl tert-pentyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283096-5ML 283096-100ML 283096-500ML
SIAL283096-5MLEA 50.7 EUR
SIAL283096-5ML SIAL283096-100ML SIAL283096-500ML
tert-Amylmethylether ≥97%, Sigma-Aldrich®
tert-Amylmethylether
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,17 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (Lit.)
Dichte: 0,76…0.78 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: –7 °C
MDL: MFCD00010186
CAS-Nummer: 994-05-8
EINECS: 213-611-4
UN: 3271
ADR: 3,II