Azetidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 151 EUR
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidin 98%
Azetidin
Formel: C₃H₇N
Siedepunkt: 61…62 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,85 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005165
CAS-Nummer: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %