Azetidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281069-1G 281069-250MG
SIAL281069-1GEA 165 EUR
SIAL281069-1G SIAL281069-250MG
Azetidin, Sigma-Aldrich®
Azetidin
Formel: C₃H₇N
MDL: MFCD00005165
CAS-Nummer: 503-29-7
EINECS: 207-963-8