Palmitoleinsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
(Z)-Hexadec-9-enoic acid
10009871-1
10009871-5
10009871-100
10009871-500
CAYM10009871-1EA
247
EUR
CAYM10009871-1
CAYM10009871-5
CAYM10009871-100
CAYM10009871-500
Palmitoleinsäure
Palmitoleinsäure
Formel:
C₁₆H₃₀O₂ Molecular Weight: 254.41 g/mol |
MDL:
MFCD00004437 CAS-Nummer: 373-49-9 EINECS: 206-765-9 |