Tris(2-ethylhexyl)phosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: ortho-Phosphorsäuretri(2-ethylhexyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
289922-25ML 289922-500ML
SIAL289922-25MLEA 73.4 EUR
SIAL289922-25ML SIAL289922-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphat, Sigma-Aldrich®
Tris(2-ethylhexyl)phosphat
Formel: C₂₄H₅₁O₄P
Molecular Weight: 434.64 g/mol
MDL: MFCD00009491
CAS-Nummer: 78-42-2
EINECS: 201-116-6