Butylphosphat (Gemisch aus Mono- und Diester) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9030 8.20251.9025
8.20251.0100EA 36.4 EUR
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9030 8.20251.9025
Butylphosphat (Gemisch aus Mono- und Diester) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Butylphosphat (Gemisch aus Mono- und Diester)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 12788-93-1
EINECS: 235-826-2
UN: 1718
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) partly soluble
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Flash Point 108.5 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester