Ethylpropionylacetat 98+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate

232910050 232910250
ACRO232910050EA 57.7 EUR
ACRO232910050 ACRO232910250
Ethylpropionylacetat 98+%
Ethylpropionylacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009317
CAS-Nummer: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR