Ethylpropionylacetat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
A15464.06 A15464.14 A15464.22
A15464.06EA 64.7 EUR
A15464.06 A15464.14 A15464.22
Ethylpropionylacetat 95%
Ethylpropionylacetat
Purity: 95% CAS No.: 4949-44-4 Molecular Formula: CH3CH2COCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 970270 MDL No.: MFCD00009317
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 190…192 °C
Dichte: 1,012
Flammpunkt: 77 °C (170 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009317
CAS-Nummer: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5