Methylpropionylacetat 99+%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate

243160250 243161000 243165000
ACRO243160250EA 37.8 EUR
ACRO243160250 ACRO243161000 ACRO243165000
Methylpropionylacetat 99+%
Methylpropionylacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130,14 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C (48 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011705
CAS-Nummer: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR