Ethyl-3,3-diethoxypropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
414476-10ML 414476-50ML
SIAL414476-10MLEA 44.3 EUR
SIAL414476-10ML SIAL414476-50ML
Ethyl-3,3-diethoxypropionat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,3-diethoxypropionat
Formel: C₉H₁₈O₄
MDL: MFCD00009865
CAS-Nummer: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1