5-Amino-2-methylbenzothiazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23631.04
B23631.09
B23631.04EA
56.2
EUR
B23631.04
B23631.09
5-Amino-2-methylbenzothiazol 99%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 13382-43-9
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.22
MDL No.: MFCD00226291
Formel:
C₈H₈N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00226291 CAS-Nummer: 13382-43-9 |