3,3'-Dithiodipropionsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3-Dithiodipropionic Acid
148900500 148902500
ACRO148900500EA 22 EUR
ACRO148900500 ACRO148902500
3,3'-Dithiodipropionsäure 98%
3,3'-Dithiodipropionsäure
Formel: C₆H₁₀O₄S₂
Molecular Weight: 210,28 g/mol
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002780
CAS-Nummer: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %