3,3'-Dithiodipropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Dithiodipropionic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109010-250G 109010-50G
SIAL109010-250GEA 70.3 EUR
SIAL109010-250G SIAL109010-50G
3,3'-Dithiodipropionsäure, Sigma-Aldrich®
3,3'-Dithiodipropionsäure
Formel: C₆H₁₀O₄S₂
Molecular Weight: 210,28 g/mol
MDL: MFCD00002780
CAS-Nummer: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0