Dimethoxy(methyl)octadecylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS12235.10
SILS12235.25
SILS12235.100
SILNSILS12235.10EA
0
EUR
SILNSILS12235.10
SILNSILS12235.25
SILNSILS12235.100
Dimethoxy(methyl)octadecylsilan
Dimethoxy(methyl)octadecylsilane
Formel:
C₂₁H₄₆O₂Si Molecular Weight: 358,68 g/mol |
CAS-Nummer:
70851-50-2 EINECS: 274-936-5 |