Dimethoxy(diisopropyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Diisopropyldimethoxysilane
SILS06810.5
SILS06810.25
SILNSILS06810.5EA
0
EUR
SILNSILS06810.5
SILNSILS06810.25
Dimethoxy(diisopropyl)silan
Dimethoxy(diisopropyl)silan
Formel:
C₈H₂₀O₂Si Molecular Weight: 176.33 g/mol |
MDL:
MFCD00239343 CAS-Nummer: 18230-61-0 EINECS: 421-540-7 |