Natriumhydroxid 14% aqueous solution, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
05287.5020 05287.7020 05287.3000 05287.4000
KRAF05287.5020EA 129 EUR
KRAF05287.5020 KRAF05287.7020 KRAF05287.3000 KRAF05287.4000
Natriumhydroxid 14% aqueous solution, extra_pure
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627