Silbernitrat 0.001 mol/l (0.001 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Höllenstein
05525.3100 05525.4100
KRAF05525.3100EA 49.8 EUR
KRAF05525.3100 KRAF05525.4100
Silbernitrat 0.001 mol/l (0.001 N) aqueous solution
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM