Silbernitrat 0.0025 mol/l (0.0025 N) in Methanol

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Höllenstein

05135.4100 05135.1700 05135.2700 05135.3100
KRAF05135.4100EA 212 EUR
KRAF05135.4100 KRAF05135.1700 KRAF05135.2700 KRAF05135.3100
Silbernitrat 0.0025 mol/l (0.0025 N) in Methanol
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR