Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) in Methanol
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
05131.3100 05131.1700 05131.2700 05131.4100
KRAF05131.3100EA 109 EUR
KRAF05131.3100 KRAF05131.1700 KRAF05131.2700 KRAF05131.4100
Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) in Methanol
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1992
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM