Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) methanol
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
05331.3100
05331.1700
05331.2700
05331.4100
KRAF05331.3100EA
148
EUR
KRAF05331.3100
KRAF05331.1700
KRAF05331.2700
KRAF05331.4100
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) methanol
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 210 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1992 ADR: 3 II Merck Index: 12,08661 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...