1-Brom-4-phenylbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
008935-1G 008935-5G
FLUO008935-1GEA 30.8 EUR
FLUO008935-1G FLUO008935-5G
1-Brom-4-phenylbutan
1-Brom-4-phenylbutan
Formel: C₁₀H₁₃Br
MDL: MFCD00154988
CAS-Nummer: 13633-25-5