1-Amino-4-methylpiperazin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methylpiperazin-1-amine
L19108.22 L19108.14
L19108.22EA 97.4 EUR
L19108.22 L19108.14
1-Amino-4-methylpiperazin 98%
1-Amino-4-methylpiperazin
Purity: 98% CAS No.: 6928-85-4 Molecular Formula: C5H13N3 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 172-175° Beilstein Reference: 103334 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006154
Formel: C₅H₁₃N₃
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 172…175 °C
Dichte: 0,960
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006154
CAS-Nummer: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
ADR: 8,III