Triphenylphosphoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Triphenylphosphine hydrobromide
269090250 269091000 269090050
ACRO269090250EA 73.2 EUR
ACRO269090250 ACRO269091000 ACRO269090050
Triphenylphosphoniumbromid 99%
Triphenylphosphonium bromide
Formel: C₁₈H₁₆BrP
Molecular Weight: 343.2 g/mol
Schmelzpunkt: 196…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035107
CAS-Nummer: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %