Triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Triphenylphosphine hydrobromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
338389-25G
338389-5G
SIAL338389-25GEA
88.4
EUR
SIAL338389-25G
SIAL338389-5G
Triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₁₈H₁₆BrP Molecular Weight: 343.2 g/mol |
MDL:
MFCD00035107 CAS-Nummer: 6399-81-1 EINECS: 229-012-6 UN: 3261 ADR: 8 III |