Cyclohexylethylketon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
B20409.06
B20409.14
B20409.06EA
192
EUR
B20409.06
B20409.14
Cyclohexylethylketon ≥99%
Cyclohexylethylketon
Purity: 99%
CAS No.: 1123-86-0
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
MDL No.: MFCD00060814
Formel:
C₉H₁₆O Dichte: 0,91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060814 CAS-Nummer: 1123-86-0 EINECS: 214-380-2 |