Cyclohexylmethylketon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Cyclohexylethanone
B21000.14 B21000.06 B21000.22
B21000.14EA 117 EUR
B21000.14 B21000.06 B21000.22
Cyclohexylmethylketon 95%
Cyclohexylmethylketon
Purity: 95% CAS No.: 823-76-7 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 66°(151°F) Physical Form: Liquid Density: 0.917 Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -34° Boiling Point: 181-183° Beilstein Reference: 507229 MDL No.: MFCD00040418
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126.2 g/mol
Siedepunkt: 181…183 °C
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.917
Flammpunkt: 66 °C (151 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040418
CAS-Nummer: 823-76-7
EINECS: 212-517-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable