(±)-Ethyl-2,3-dibrompropionat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 2,3-Dibromopropionate
A15591.14
A15591.22
A15591.36
A15591.14EA
27
EUR
A15591.14
A15591.22
A15591.36
(±)-Ethyl-2,3-dibrompropionat ≥97%
(±)-Ethyl-2,3-dibrompropionat
Purity: 97%
CAS No.: 3674-13-3
Molecular Formula: C5H8Br2O2
Formula Weight: 259.94
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Irritating
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 636046
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000212
Formel:
C₅H₈Br₂O₂ Molecular Weight: 259,93 g/mol Siedepunkt: 212…214 °C Dichte: 1,789 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000212 CAS-Nummer: 3674-13-3 EINECS: 222-941-8 ADR: 8,III |