(±)-Methyl-2-brompropionat 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Methyl 2-bromopropanoate

173391000 173395000
ACRO173391000EA 46.4 EUR
ACRO173391000 ACRO173395000
(±)-Methyl-2-brompropionat 99%
(±)-Methyl-2-brompropionat
Formel: C₄H₇BrO₂
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (19 mmHg)
Dichte: 1,497 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000143
CAS-Nummer: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR