(±)-Methyl-2-brompropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 2-bromopropanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167185-100G 167185-25G
SIAL167185-100GEA 69.2 EUR
SIAL167185-100G SIAL167185-25G
(±)-Methyl-2-brompropionat, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-brompropionat
Formel: C₄H₇BrO₂
Molecular Weight: 167 g/mol
MDL: MFCD00000143
CAS-Nummer: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3