Oxetan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T76201-10G T76201-5G
SIALT76201-10GEA 229 EUR
SIALT76201-10G SIALT76201-5G
Oxetan, Sigma-Aldrich®
Oxetan
Formel: C₃H₆O
MDL: MFCD00005167
CAS-Nummer: 503-30-0
EINECS: 207-964-3