2-Imidazolidinthion zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
MQ200
8.20696.0250 8.20696.1000 8.20696.9025
8.20696.0250EA 54.3 EUR
8.20696.0250 8.20696.1000 8.20696.9025
2-Imidazolidinthion zS, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinthion
Formel: C₃H₆N₂S
Molecular Weight: 102.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005276
CAS-Nummer: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 196 - 199 °C
Molar Mass 102.16 g/mol
Bulk Density 750 - 900 kg/m3
Vapor Pressure 0.2 hPa (170 °C)
Flash Point 253 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)