2-Imidazolidinthion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
03940-100G 03940-500G
SIAL03940-100GEA 120 EUR
SIAL03940-100G SIAL03940-500G
2-Imidazolidinthion, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinthion
Formel: C₃H₆N₂S
Molecular Weight: 102,16 g/mol
MDL: MFCD00005276
CAS-Nummer: 96-45-7
EINECS: 202-506-9