Iodmonochlorid 1 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iodochloride
370741000
370748000
ACRO370741000EA
83.8
EUR
ACRO370741000
ACRO370748000
Iodmonochlorid 1 M in Dichlormethan
Iodmonochlorid
Formel:
ClI Molecular Weight: 162,36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011354 CAS-Nummer: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red to brown Solution |
Titration with Na2S2O3 | 0.95 to 1.05 M |