3,4-(Methylendioxy)anilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-1,3-benzodioxole
171470100
171470500
ACRO171470100EA
32.5
EUR
ACRO171470100
ACRO171470500
3,4-(Methylendioxy)anilin 97%
3,4-(Methylendioxy)anilin
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol Siedepunkt: 144 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: 38…43 °C Flammpunkt: 142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005832 CAS-Nummer: 14268-66-7 EINECS: 238-161-6 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to brown to black-brown Crystals and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 46 °C |
GC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...