Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
132690250 132690050 132691000
ACRO132690250EA 69.1 EUR
ACRO132690250 ACRO132690050 ACRO132691000
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol) 98%
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138.12 g/mol
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005827
CAS-Nummer: 533-31-3
EINECS: 208-561-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 65 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +80.0° to +90.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, water, after 5 hours)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable