Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
A10453.09 A10453.18 A10453.30
A10453.09EA 37.9 EUR
A10453.09 A10453.18 A10453.30
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol) ≥98%
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Purity: 98% CAS No.: 533-31-3 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 61-65° Boiling Point: 113-116°/2mm Beilstein Reference: 127405 MDL No.: MFCD00005827
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138.12 g/mol
Siedepunkt: 113…116 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…65 °C
MDL: MFCD00005827
CAS-Nummer: 533-31-3
EINECS: 208-561-5