Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S3003-25G-A S3003-5G-A
SIALS3003-25G-AEA 90 EUR
SIALS3003-25G-A SIALS3003-5G-A
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol), Sigma-Aldrich®
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
MDL: MFCD00005827
CAS-Nummer: 533-31-3
EINECS: 208-561-5