5-Brombenzotriazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-1H-1,2,3-benzotriazole, 5-Bromo-1H-benzotriazole
PY-1247-1G
PY-1247-5G
COBBPY-1247-1GEA
235
EUR
COBBPY-1247-1G
COBBPY-1247-5G
5-Brombenzotriazol
5-Bromobenzotriazole
Formel:
C₆H₄BrN₃ Molecular Weight: 198,02 g/mol |
MDL:
MFCD00464510 CAS-Nummer: 32046-62-1 |