Diisoamylether (Isomerengemisch) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11231.AC A11231.AE A11231.AP
A11231.ACEA 26.3 EUR
A11231.AC A11231.AE A11231.AP
Diisoamylether (Isomerengemisch) 96%
Diisoamylether (Isomerengemisch)
Purity: 96% CAS No.: 544-01-4 Molecular Formula: [(CH3)2CHCH2CH2]2O Formula Weight: 158.29 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.407 Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 1698014 Merck Reference: 14,5118 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008947
Formel: C₁₀H₂₂O
Molecular Weight: 158.28 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C
Dichte: 0.78
Flammpunkt: 46 °C (115 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008947
CAS-Nummer: 544-01-4
EINECS: 208-857-4
UN: 3271
ADR: 3 III