Diisoamylether (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260649-100ML 260649-500ML
SIAL260649-100MLEA 80.2 EUR
SIAL260649-100ML SIAL260649-500ML
Diisoamylether (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Diisoamylether (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₂₂O
Molecular Weight: 158.28 g/mol
MDL: MFCD00008947
CAS-Nummer: 544-01-4
EINECS: 208-857-4
UN: 3271
ADR: 3 III