(±)-Campherchinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, DL-Camphoroquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
124893-10G 124893-50G 124893-5G
SIAL124893-10GEA 194 EUR
SIAL124893-10G SIAL124893-50G SIAL124893-5G
(±)-Campherchinon, Sigma-Aldrich®
(±)-Campherchinon
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166.22 g/mol
MDL: MFCD00064160
CAS-Nummer: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1