5-Brom-2-mercapto-6-methoxybenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3058-1G
HC-3058-5G
COBBHC-3058-1GEA
204
EUR
COBBHC-3058-1G
COBBHC-3058-5G
5-Brom-2-mercapto-6-methoxybenzothiazol
5-Bromo-2-mercapto-6-methoxybenzothiazole
Formel:
C₈H₆BrNOS₂ |
MDL:
MFCD15143549 CAS-Nummer: 1215205-85-8 |