5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Chlorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
RH00185.10 RH00185.50
MAYBRH00185.10EA 0 EUR
MAYBRH00185.10 MAYBRH00185.50
5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄ClNS₂
Molecular Weight: 201,7 g/mol
MDL: MFCD00005783
CAS-Nummer: 5331-91-9
EINECS: 226-235-0