2-Methoxybenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
707104-1G 707104-5G
SIAL707104-1GEA 44 EUR
SIAL707104-1G SIAL707104-5G
2-Methoxybenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₇NOS
Molecular Weight: 165,22 g/mol
CAS-Nummer: 63321-86-8