4-Brom-2-mercapto-6-(trifluormethyl)benzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3133-5G
HC-3133-1G
COBBHC-3133-5GEA
595
EUR
COBBHC-3133-5G
COBBHC-3133-1G
4-Brom-2-mercapto-6-(trifluormethyl)benzothiazol
4-Bromo-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formel:
C₈H₃BrF₃NS₂ |
MDL:
MFCD13195699 CAS-Nummer: 1215205-88-1 |