6-Methoxy-2-methylbenzothiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32425.03EA 62.3 EUR
H32425.03 H32425.06
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol ≥97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formel: C₉H₉NOS
Molecular Weight: 179,24 g/mol
Dichte: 1,204
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005795
CAS-Nummer: 2941-72-2
EINECS: 220-931-8