(±)-2-Brompropionylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromopropionylchloride
B23662.09
B23662.18
B23662.09EA
65
EUR
B23662.09
B23662.18
(±)-2-Brompropionylchlorid ≥98%
(±)-2-Brompropionylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 7148-74-5
Molecular Formula: CH3CHBrCOCl
Formula Weight: 171.43
Flash Point: 51°(125°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 773800
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000711
Formel:
C₃H₄BrClO Molecular Weight: 171,42 g/mol Siedepunkt: 131…133 °C Dichte: 1,700 Flammpunkt: 51 °C (125 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000711 CAS-Nummer: 7148-74-5 EINECS: 230-466-2 UN: 2920 ADR: 8,II |