(±)-2-Chlorpropionylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
295161000 295165000 295160250
ACRO295161000EA 90.7 EUR
ACRO295161000 ACRO295165000 ACRO295160250
(±)-2-Chlorpropionylchlorid 95%
(±)-2-Chlorpropionylchlorid
Formel: C₃H₄Cl₂O
Molecular Weight: 126.97 g/mol
Siedepunkt: 109…111 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 1.3 g/cm³
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000862
CAS-Nummer: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %